Documentos Principais
92642
Supelco
Lewatit® Sybron Ionac® SR-7
15-50 μm particle size
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.52
Formulário
beads
Nível de qualidade
técnica(s)
LPLC: suitable
perda
~60% loss on drying
Grupo ativo da matriz
polymer
tamanho de partícula
15-50 μm
técnica de separação
reversed phase
Características e benefícios
very high selectivity for nitrate ions; selective removal of nitrates
Informações legais
Ionac is a registered trademark of Sybron Chemical Holdings Inc.
Lewatit is a registered trademark of Lanxess Deutschland GmbH
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)