Documentos Principais
91447
Supelco
Tricosane
analytical standard
Selecione um tamanho
1 G
R$ 407,00
5 G
R$ 1.659,00
R$ 407,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 407,00
5 G
R$ 1.659,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)21CH3
Número CAS:
Peso molecular:
324.63
Beilstein:
1756000
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
R$ 407,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.5% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
p.e.
199-200 °C/3 mmHg (lit.)
pf
46-47 °C (lit.)
47-49 °C
aplicação(ões)
petroleum
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C23H48/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-23H2,1-2H3
chave InChI
FIGVVZUWCLSUEI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Luana Quassinti et al.
Fitoterapia, 97, 133-141 (2014-06-14)
Smyrnium olusatrum (Apiaceae), well known as wild celery, is a biennal celery-scented plant used for many centuries as a vegetable, then abandoned after the introduction of celery. In the present work, the essential oil obtained from inflorescences and the amounts
Christian Zorzetto et al.
Fitoterapia, 100, 95-109 (2014-12-03)
In the present work we carried out a phytochemical and biological investigation on three Hypericum species, i.e. Hypericum reflexum, Hypericum canariense and Hypericum grandifolium, from the Canary Islands where they are traditionally used as diuretic, wound healing, vermifuge, sedative and