91408
BDE No 37
analytical standard
Sinônimo(s):
3,4,4′-TriBDE, 3,4,4′-Tribromodiphenyl ether
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
pf
48-52 °C
formato
neat
InChI
1S/C12H7Br3O/c13-8-1-3-9(4-2-8)16-10-5-6-11(14)12(15)7-10/h1-7H
chave InChI
YALAYFVVZFORPV-UHFFFAOYSA-N
Produtos recomendados
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.