91344
Bis(2-ethylhexyl) isophthalate
analytical standard
Sinônimo(s):
1,3-Benzenedicarboxylic acid 1,3-bis(2-ethylhexyl) ester, DOIP, Di-2-ethylhexyl isophthalate, Isophthalic acid bis(2-ethylhexyl ester)
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤1.0% water
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O(CC(CCCC)CC)C(=O)c1cc(ccc1)C(=O)OCC(CCCC)CC
InChI
1S/C24H38O4/c1-5-9-12-19(7-3)17-27-23(25)21-14-11-15-22(16-21)24(26)28-18-20(8-4)13-10-6-2/h11,14-16,19-20H,5-10,12-13,17-18H2,1-4H3
chave InChI
WXZOXVVKILCOPG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Produtos recomendados
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?