Documentos
909521
Sigma-Aldrich
Methyl 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-α-D-glucopyranoside
≥95%
Sinônimo(s):
Tetraacetyl methyl glucoside
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H22O10
Número CAS:
Peso molecular:
362.33
Número MDL:
Ensaio
≥95%
forma
powder
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C15H22O10/c1-7(16)21-6-11-12(22-8(2)17)13(23-9(3)18)14(24-10(4)19)15(20-5)25-11/h11-15H,6H2,1-5H3
chave InChI
UYWUMFGDPBMNCA-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente