Documentos Principais
747947
Sigma-Aldrich
2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-D-galactopyranose
97%
Selecione um tamanho
2.5 G
R$ 1.658,00
R$ 1.658,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
2.5 G
R$ 1.658,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C34H36O6
Número CAS:
Peso molecular:
540.65
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.658,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
atividade óptica
[α]22/D +11.0°, c = 1% in chloroform
pf
64-69 °C
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC1[C@H](OCC2=CC=CC=C2)[C@@H](OCC3=CC=CC=C3)[C@@H](OCC4=CC=CC=C4)[C@@H](COCC5=CC=CC=C5)O1
InChI
1S/C34H36O6/c35-34-33(39-24-29-19-11-4-12-20-29)32(38-23-28-17-9-3-10-18-28)31(37-22-27-15-7-2-8-16-27)30(40-34)25-36-21-26-13-5-1-6-14-26/h1-20,30-35H,21-25H2/t30-,31+,32+,33-,34?/m1/s1
chave InChI
OGOMAWHSXRDAKZ-BJPULKCASA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)