Documentos
908770
Sigma-Aldrich
CX82
Umicore
Sinônimo(s):
Dichlorobis[(tert-butyl)dicyclohexylphosphine]palladium(II)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C32H62P2Cl2Pd
Número CAS:
Peso molecular:
686.11
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
forma
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
pf
>300 °C
Aplicação
Umicore CX82 is a homogeneous catalyst useful for cross coupling reactions with arenes and Suzuki-Miyaura cross coupling.
Armazenamento e estabilidade
Do not store above 25°C (77°F). Store in a tightly closed original container, protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area.
Informações legais
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)