Documentos Principais
89787
Sigma-Aldrich
(Trimethylsiloxy)ethylene
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, Wacker Chemie AG, ≥96% (GC)
Sinônimo(s):
TMSO-ethene
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3SiOCH=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
116.23
Beilstein:
1738846
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
grau
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
Ensaio
≥96% (GC)
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
Wacker Chemie AG
índice de refração
n20/D 1.389 (lit.)
p.e.
74 °C (lit.)
densidade
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C([H])=C(\[H])O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C5H12OSi/c1-5-6-7(2,3)4/h5H,1H2,2-4H3
chave InChI
HFTNNOZFRQLFQB-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
prices for bulk quantities on request
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-2.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-19 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)