89608
Galactose Disks
suitable for microbiology, Sterile filter paper discs impregnated with galactose
Sinônimo(s):
Carbohydrate discs
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
esterilidade
sterile
linha de produto
BioChemika
forma
disc
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
embalagem
pkg of 10 × 25 discs
técnica(s)
microbe id | utilization test: suitable
aplicação(ões)
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical
microbiology
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
Citrobacter spp.
Enterobacter spp.
Escherichia coli
Klebsiella spp.
Proteus spp.
Salmonella spp.
Serratia spp.
Shigella spp.
Streptococcus spp.
bacteria spp.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Salmonella, with 2,300+ serotypes, causes half of food-borne illnesses, often from dairy, poultry, and eggs.