Documentos Principais
89428
Supelco
Flubendiamide-(Ph-methyl-d3)
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
N2-[1,1-Dimethyl-2-(methylsulfonyl)ethyl]-3-iodo-N1-{2-methyl-d3-4-[1,2,2,2-tetrafluoro-1-(trifluoromethyl)ethyl]phenyl}-1,2-benzenedicarboxamide, Flubendiamide-d3
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 1.549,00
R$ 1.549,00
Previsão de entrega em20 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 1.549,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23D3H19F7IN2O4S
Peso molecular:
685.41
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
R$ 1.549,00
Previsão de entrega em20 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
agriculture
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Informações legais
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)