Documentos Principais
14135
Supelco
Chlorantraniliprole-(N-methyl-d3)
analytical standard
Sinônimo(s):
3-Bromo-4′-chloro-1-(3-chloro-2-pyridyl)-2′-methyl-6′-(methyl-d3-carbamoyl)pyrazole-5-carboxanilide, 3-Bromo-N-[4-chloro-2-methyl-6-[(methyl-d3-amino)carbonyl]phenyl]-1-(3-chloro-2-pyridinyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide, Chlorantraniliprole-d3
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 1.529,00
R$ 1.529,00
Previsão de entrega em22 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 1.529,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18D3H11BrCl2N5O2
Número CAS:
Peso molecular:
486.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 1.529,00
Previsão de entrega em22 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
pf
220-240 °C
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC1=CC=CN=C1N2N=C(Br)C=C2C(NC3=C(C(NC([2H])([2H])[2H])=O)C=C(Cl)C=C3C)=O
InChI
1S/C18H14BrCl2N5O2/c1-9-6-10(20)7-11(17(27)22-2)15(9)24-18(28)13-8-14(19)25-26(13)16-12(21)4-3-5-23-16/h3-8H,1-2H3,(H,22,27)(H,24,28)/i2D3
chave InChI
PSOVNZZNOMJUBI-BMSJAHLVSA-N
Informações legais
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)