Documentos Principais
89166
Millipore
Legionella Supplement (Twin Pack)
suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Legionella BCYE Growth Supplement
Selecione um tamanho
1 KIT
R$ 636,00
R$ 636,00
Previsão de entrega em06 de maio de 2025
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 KIT
R$ 636,00
About This Item
Código UNSPSC:
41171614
NACRES:
NA.85
R$ 636,00
Previsão de entrega em06 de maio de 2025
Solicite mais informações
esterilidade
sterile
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
Legionella spp.
Descrição geral
(per vial, sufficient for 500 ml medium)
Part A:
L-Cysteine hydrochloride 200.00 mg
Distilled water 5.00 ml
Part B:
Ferric pyrophosphate, soluble 125.00 mg
Distilled water 5.00 ml
One package contains 5 vials Part A and 5 vials Part B.
Aplicação
An enrichment supplement recommended for enhanced growth of Legionella species
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)