Documentos Principais
89065
Supelco
Stearic acid-13C18
analytical standard
Sinônimo(s):
Octadecanoic acid-13C18, Stearic acid-ul-13C
About This Item
Fórmula linear:
13CH3(13CH2)1613CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
302.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensaio
≥98.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤0.5% water
p.e.
361 °C (lit.)
pf
68-70 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
grupo funcional
carboxylic acid
alteração de massa
M+18
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[13CH3][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1,16+1,17+1,18+1
chave InChI
QIQXTHQIDYTFRH-HXPQJNGISA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Stearic acid for synthesis
Sigma-Aldrich
8.00673
Stearic acid
Stearic acid Grade I, ≥98.5% (capillary GC)
Sigma-Aldrich
S4751
Stearic acid
Stearic acid reagent grade, 95%
Sigma-Aldrich
175366
Stearic acid