Documentos Principais
87263
Supelco
Tetraethylammonium benzoate
purum, ≥97.0% (T)
About This Item
Fórmula linear:
(CH3CH2)4N(C6H5COO)
Número CAS:
Peso molecular:
251.36
Beilstein:
5367653
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
26111700
grau
purum
Ensaio
≥97.0% (T)
cadeia de caracteres SMILES
CC[N+](CC)(CC)CC.[O-]C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H20N.C7H6O2/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h5-8H2,1-4H3;1-5H,(H,8,9)/q+1;/p-1
chave InChI
CIFIGXMZHITUAZ-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)