87204
1-Phenyltetradecane
analytical standard
Sinônimo(s):
Tetradecylbenzene
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.5% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.481
p.e.
359 °C (lit.)
pf
16 °C (lit.)
densidade
0.854 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicação(ões)
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCc1ccccc1
InChI
1S/C20H34/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-17-20-18-15-13-16-19-20/h13,15-16,18-19H,2-12,14,17H2,1H3
chave InChI
JZALLXAUNPOCEU-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)