Documentos Principais
85515
Millipore
Sorbic acid Agar (Base)
suitable for microbiology
About This Item
Código UNSPSC:
41106200
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
agar, 16 g/L
casein peptone, 10 g/L
D(+)-glucose, 20 g/L
magnesium sulfate heptahydrate, 0.2 g/L
manganous sulfate, 0.05 g/L
meat extract, 10 g/L
sodium acetate, 5 g/L
sodium citrate, 3 g/L
yeast extract, 5 g/L
pH final
5.0±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
adequação
selective by low pH for Lactobacillus spp.
Aplicação
For the isolation and differentiation of lactobacilli from food, faeces etc. according to Reuter.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
G. Reuter
Fleischwirtsch., 954-954 (1970)
G. Reuter
Archiv Fur Lebensmittelhygiene, 19, 53-53 (1968)