Documentos Principais
83923
Sigma-Aldrich
(−)-cis-Rose oxide
purum, ≥95.0% (GC)
Sinônimo(s):
(2S,4R)-2-(2-Methyl-1-propenyl)-4-methyltetrahydropyran
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H18O
Número CAS:
Peso molecular:
154.25
Beilstein:
5496892
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de substância PubChem:
grau
purum
Ensaio
≥95.0% (GC)
atividade óptica
[α]20/D −28±1°, neat
índice de refração
n20/D 1.454
p.e.
70-71 °C/12 mmHg (lit.)
densidade
0.871 g/mL at 20 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H]1CCO[C@@H](C1)\C=C(\C)C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)