83551
Rice Extract Agar
suitable for microbiology
Sinônimo(s):
REA
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
non-sterile
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
agar, 14.3 g/L
rice extract concentrate, 0.7 g/L
pH final
5.8±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
adequação
nonselective for Candida spp.
nonselective for Saccharomyces spp.
nonselective for Zygosaccharomyces spp.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Yeast is one of the most important microorganisms known and utilised by mankind. Ancient Middle Eastern civilisations used the organism to bake bread and to produce mead, beer and wine.