Documentos Principais
82704
Sigma-Aldrich
Piridina
puriss., absolute, over molecular sieve (H2O ≤0.005%), ≥99.8% (GC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H5N
Número CAS:
Peso molecular:
79.10
Beilstein:
103233
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
densidade de vapor
2.72 (vs air)
pressão de vapor
10 mmHg ( 13.2 °C)
20 mmHg ( 25 °C)
grau
absolute
puriss.
Ensaio
≥99.8% (GC)
temperatura de autoignição
899 °F
qualidade
over molecular sieve (H2O ≤0.005%)
Lim. expl.
12.4 %
Impurezas
≤0.005% water
water
índice de refração
n20/D 1.509 (lit.)
p.e.
115 °C (lit.)
pf
−42 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble
densidade
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C1=CN=CC=C1
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H
chave InChI
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
68.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
20 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Porous monodisperse V2O5 microspheres as cathode materials for lithium-ion batteries.
Wang S, et al.
Journal of Materials Chemistry, 21(17), 6365-6369 (2011)
Metal-organic frameworks based on iron oxide octahedral chains connected by benzenedicarboxylate dianions.
Whitfield TR, et al.
Solid State Sciences, 7(9), 1096-1103 (2005)
The far-infrared spectra of metal-halide complexes of pyridine and related ligands.
Clark RJH and Williams CS.
Inorganic Chemistry, 4(3), 350-357 (1965)
An investigation of Knoevenagel condensation reaction in microreactors using a new zeolite catalyst.
Zhang X, et al.
Applied Catalysis A: General, 261(1), 109-118 (2004)
Total syntheses of complanadines A and B.
Le Zhao et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 52(6), 1722-1725 (2013-01-03)