Documentos Principais
82570
Sigma-Aldrich
(+)-Pulegone
purum, ≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinônimo(s):
(R)-2-Isopropylidene-5-methylcyclohexanone, (R)-p-Menth-4(8)-en-3-one
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H16O
Número CAS:
Peso molecular:
152.23
Beilstein:
2040703
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
grau
purum
Ensaio
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
atividade óptica
[α]20/D +23±1.5°, neat
índice de refração
n20/D 1.487
p.e.
223-224 °C (lit.)
densidade
0.935 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H]1CCC(=C(\C)C)\C(=O)C1
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h8H,4-6H2,1-3H3/t8-/m1/s1
chave InChI
NZGWDASTMWDZIW-MRVPVSSYSA-N
Outras notas
Chiral building block Synthesis of (-)-8-phenylmenthol
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
179.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
82 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
T. Zair et al.
The Journal of Organic Chemistry, 58, 2686-2686 (1993)
J.D. White et al.
Tetrahedron Letters, 28, 3061-3061 (1987)
O. Ort
Organic Syntheses, 65, 203-203 (1987)
M. Alami et al.
Organic Syntheses, 72, 135-135 (1995)