Documentos Principais
81407
Supelco
Polystyrene
analytical standard, for GPC, 20,000
Sinônimo(s):
PS
About This Item
Fórmula linear:
[CH2CH(C6H5)]n
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
for GPC
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
peso molecular
Mn ~22500
Mp ~24000
Mw ~23000
técnica(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.06
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Polystyrene analytical standard, for GPC, 2,500
Supelco
327719
Polystyrene
Polystyrene analytical standard, for GPC, 500
Supelco
81401
Polystyrene
Polystyrene analytical standard, for GPC, 150,000
Supelco
81411
Polystyrene
Polystyrene analytical standard, for GPC, 50,000
Supelco
330345
Polystyrene
Polystyrene analytical standard, for GPC, 90,000
Supelco
327778
Polystyrene
Polystyrene analytical standard, for GPC, 800
Supelco
327824
Polystyrene
Polystyrene analytical standard, for GPC, 1,000
Supelco
81402
Polystyrene