Documentos Principais
80800
Sigma-Aldrich
4-Piperidone hydrate hydrochloride
purum, ≥98.0% (AT)
Sinônimo(s):
4,4-Dihydroxypiperidine hydrochloride, 4,4-Piperidinediol hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H11NO2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
153.61
Beilstein:
3916558
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
purum
Ensaio
≥98.0% (AT)
Formulário
crystals
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
Cl.OC1(O)CCNCC1
InChI
1S/C5H11NO2.ClH/c7-5(8)1-3-6-4-2-5;/h6-8H,1-4H2;1H
chave InChI
BQOLKFJNJCOALF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)