80714
Tanshinone I
analytical standard
Sinônimo(s):
Tanshinon I, Tanshinone A, Tanshinquinone I
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
food and beverages
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1coc2-c3ccc4c(C)cccc4c3C(=O)C(=O)c12
InChI
1S/C18H12O3/c1-9-4-3-5-12-11(9)6-7-13-15(12)17(20)16(19)14-10(2)8-21-18(13)14/h3-8H,1-2H3
chave InChI
AIGAZQPHXLWMOJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?