80330
Enrichment ChromoSelect Broth Base for EC O157:H7
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Sinônimo(s):
EC O157:H7 ChromoSelect Enrichment Broth Base
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
bile salts mixture, 1.5 g/L
casein enzymic hydrolysate, 10.0 g/L
chromogenic mixture, 1.3 g/L
sorbitol, 10.0 g/L
fabricante/nome comercial
NutriSelect® Plus
pH final
7.1±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
agriculture
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
selective and differential for enterovirulent E. coli (EEC)
Categorias relacionadas
Aplicação
Nota de preparo
Nota de rodapé
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)