Documentos Principais
80012
Supelco
2,3,5,6-Tetrabromo-p-xylene
analytical standard
Sinônimo(s):
1,2,4,5-Tetrabromo-3,6-dimethylbenzene
About This Item
Fórmula linear:
C6Br4(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
421.75
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.5% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
pf
254-256 °C (lit.)
aplicação(ões)
environmental
cadeia de caracteres SMILES
Cc1c(Br)c(Br)c(C)c(Br)c1Br
InChI
1S/C8H6Br4/c1-3-5(9)7(11)4(2)8(12)6(3)10/h1-2H3
chave InChI
RXKOKVQKECXYOT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)