75256
Synephrine
analytical standard
Sinônimo(s):
1-(4-Hydroxyphenyl)-2-methylaminoethanol, 4-Hydroxy-α-(methylaminomethyl)benzyl alcohol
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤12.0% water (Karl Fischer)
aplicação(ões)
food and beverages
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C9H13NO2/c1-10-6-9(12)7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5,9-12H,6H2,1H3
chave InChI
YRCWQPVGYLYSOX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?