Documentos Principais
74507
Sigma-Aldrich
cis-endo-Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic anhydride
purum, ≥97.0% (GC)
Sinônimo(s):
cis-endo-5-Norbornene-2,3-dicarboxylic anhydride, Nadic anhydrid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H8O3
Número CAS:
Peso molecular:
164.16
Beilstein:
83657
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
grau
purum
Ensaio
≥97.0% (GC)
pf
164-165 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C1OC(=O)[C@H]2[C@@H]3C[C@@H](C=C3)[C@@H]12
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Malcolm Driffield et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 35(6), 1200-1213 (2018-02-24)
The polymeric coating used in metal packaging such as cans for foods and beverages may contain residual amounts of monomers used in the production of the coating, as well as unreacted linear and cyclic oligomers. Traditionally, although designed for use