Documentos Principais
74010
Sigma-Aldrich
Nitrosyl tetrafluoroborate
purum, ≥98.0% (T)
Sinônimo(s):
Nitrosonium tetrafluoroborate
About This Item
Fórmula linear:
NOBF4
Número CAS:
Peso molecular:
116.81
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de substância PubChem:
grau
purum
Ensaio
≥98.0% (T)
adequação da reação
reagent type: oxidant
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N#[O+].F[B-](F)(F)F
InChI
1S/BF4.NO/c2-1(3,4)5;1-2/q-1;+1
chave InChI
KGCNVGDHOSFKFT-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)