Documentos Principais
73709
Supelco
(±)-γ-Hexabromocyclododecane
analytical standard
Sinônimo(s):
γ-HBCD, (1RS,2RS,5RS,6SR,9SR,10RS)-1,2,5,6,9,10-Hexabromocyclododecane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H18Br6
Número CAS:
Peso molecular:
641.70
Código UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezas
≤1.0% water
pf
208-214 °C
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Br[C@H]1CC[C@H](Br)[C@H](Br)CC[C@@H](Br)[C@H](Br)CC[C@H]1Br
chave InChI
DEIGXXQKDWULML-MOCCIAMBSA-N
Pictogramas
Health hazardEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)