70961
TOC standard
according to ISO/CEN EN1484, 100 mg/L±5 mg/L
Sinônimo(s):
Total Organic Carbon Reference Material
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Agency
according to ISO/CEN EN1484
qualidade
stabilized
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
concentração
100 mg/L±5 mg/L
técnica(s)
TOC: suitable
adequação
in accordance for application
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
formato
single component solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
TOC standard may be used in the analysis of organic matter, which determines the water quality using ultraviolet-visible spectrophotometric technique.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?