69369
3-Methylmalic acid
≥95.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
β-Methylmalic acid, (±)-2-Hydroxy-3-methylbutandioic acid, 2-Hydroxy-3-methylsuccinic acid
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
aplicação(ões)
clinical testing
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(C(C)C(O)C(O)=O)=O
InChI
1S/C5H8O5/c1-2(4(7)8)3(6)5(9)10/h2-3,6H,1H3,(H,7,8)(H,9,10)
chave InChI
NPYQJIHHTGFBLN-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)