67861
DL-3-(4-Hydroxyphenyl)lactic acid
analytical standard
Sinônimo(s):
DL-p-Hydroxyphenyllactic acid, 3-(4-Hydroxyphenyl)-2-hydroxypropanoic acid
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezas
≤10% water (calc. from elemental analysis)
pf
137-143 °C
cadeia de caracteres SMILES
OC(Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10O4/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8,10-11H,5H2,(H,12,13)
chave InChI
JVGVDSSUAVXRDY-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)