67770
Methyl α-D-mannopyranoside
≥99.0%, suitable for microbiology, enables differentiation between species of Listeria
Sinônimo(s):
Methyl alpha-D-mannoside, Methyl-alpha-D-mannopyranoside, α-Methyl D-mannoside
Ensaio
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
≥99.0%
Formulário
powder
atividade óptica
[α]20/D 77.0 to 82.0°, c = 10% in H2O
peso molecular
194.18 g/mol
pf
187-195 °C
193-196 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
aplicação(ões)
microbiology
cadeia de caracteres SMILES
CO[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C7H14O6/c1-12-7-6(11)5(10)4(9)3(2-8)13-7/h3-11H,2H2,1H3/t3-,4-,5+,6+,7+/m1/s1
chave InChI
HOVAGTYPODGVJG-VEIUFWFVSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
404.1 °F
Ponto de fulgor (°C)
206.74 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.