67706
Campylobacter Millichrome™ plus Supplement
25 L, selective for bacteria: Campylobacter spp., suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Campylobacter Detection Supplement, Campylobacter Millichrome™ plus 25L Supplement, Millichrome™ Campylobacter plus Supplement, Supplement forCampylobacter Millichrome™ Plus
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
sterile; 0.45 μm filtered
Nível de qualidade
forma
dry powder
uso
25 L
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
microbiological culture: suitable
solubilidade
sterile water: 21 mg/mL
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
selective for bacteria: Campylobacter spp.
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Componentes
(1 vial is sufficient for 25 L of final media)
Chromogenic and selective mix 5.25 g
Nota de preparo
- In a transparent vessel, add 210 mg of Campylobacter Millichrome™ plus Supplement to 10 ml of purified water.
- Swirl well until complete dissolution.
- Filter to sterilize at 0.45 μm.
- Add the 10 ml of the supplement solution to 1 liter of the melted Campylobacter Millichrome™ plus Supplement for 5L at 45-50 °C.
- Swirl or stir gently to homogenize.
Armazenamento e estabilidade
- Store in tightly sealed containers at 2-8°C.
- Keep away from heat and sources of ignition.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Artigos
Selective media enable faster results and visual confirmation for the detection, identification, and enumeration of microorganisms