Documentos
67649
Supelco
Methylmalonic acid
analytical standard
Sinônimo(s):
2-Methylpropanedioic acid
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH(CO2H)2
Número CAS:
Peso molecular:
118.09
Beilstein:
1756084
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Ensaio
≥98.5% (GC)
forma
solid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
pf
128-130 °C (lit.)
131-134 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c1-2(3(5)6)4(7)8/h2H,1H3,(H,5,6)(H,7,8)
chave InChI
ZIYVHBGGAOATLY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.