67319
2-Furanmethanethiol
analytical standard
Sinônimo(s):
2-Furfurylthiol, 2-Furylmethanethiol, Furfuryl mercaptan
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.531 (lit.)
n20/D 1.531-1.535
pb
155 °C (lit.)
densidade
1.132 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
SCc1ccco1
InChI
1S/C5H6OS/c7-4-5-2-1-3-6-5/h1-3,7H,4H2
chave InChI
ZFFTZDQKIXPDAF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Embalagem
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?