Documentos Principais
67114
Supelco
Fenamiphos
reference material
Sinônimo(s):
Phenamiphos
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H22NO3PS
Número CAS:
Peso molecular:
303.36
Beilstein:
4752893
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
grau
reference material
Ensaio
≥98.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOP(=O)(NC(C)C)Oc1ccc(SC)c(C)c1
InChI
1S/C13H22NO3PS/c1-6-16-18(15,14-10(2)3)17-12-7-8-13(19-5)11(4)9-12/h7-10H,6H2,1-5H3,(H,14,15)
chave InChI
ZCJPOPBZHLUFHF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)