Documentos Principais
66450
Sigma-Aldrich
4-Methyl-1-cyclohexene
purum, ≥99.0% (GC)
Sinônimo(s):
1,2,3,6-Tetrahydrotoluene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H12
Número CAS:
Peso molecular:
96.17
Beilstein:
1901299
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
grau
purum
Ensaio
≥99.0% (GC)
índice de refração
n20/D 1.442
p.e.
101-102 °C (lit.)
densidade
0.799 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1CCC=CC1
InChI
1S/C7H12/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-3,7H,4-6H2,1H3
chave InChI
FSWCCQWDVGZMRD-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
19.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-7 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)