Documentos Principais
66411
Sigma-Aldrich
Methylcyclohexanone
mixture of isomers, ≥98.0% (GC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H12O
Número CAS:
Peso molecular:
112.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥98.0% (GC)
composição
3-methylcyclohexanone, ~70%
4-methylcyclohexanone, ~30%
índice de refração
n20/D 1.446
p.e.
167-169 °C (lit.)
densidade
0.914 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1CCC(=O)CC1.CC2CCCC(=O)C2.CC3CCCCC3=O
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)