63011BC
Supplement A, SimPlate®
BioControl, For use with SimPlate Total Plate Count and Yeast & Mold
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
plastic vial (containing dehydrated culture media)
forma
liquid
prazo de validade
6‑36 mo.
fabricante/nome comercial
BioControl Systems 63011-200
aplicação(ões)
food and beverages
compatibilidade
for use with SimPlate (66002BC)
for use with SimPlate (66003BC)
for use with SimPlate (66004BC)
for use with SimPlate (66007BC)
for use with SimPlate (66009BC)
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
molds
yeasts
Descrição geral
Aplicação
Componentes
Outras notas
Informações legais
necessário, mas não fornecido
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?