Key Documents
61130
Millipore
Kundrat Agar
suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Test Agar for the Residue Test according to Kundrat
About This Item
Código UNSPSC:
41171606
NACRES:
NA.74
esterilidade
non-sterile
Nível de qualidade
forma
solid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
agar, 10 g/L
bromocresol purple, 0.016 g/L
casein peptone, 7.8 g/L
gelatin, 4 g/L
D(+)-glucose, 1 g/L
meat peptone, 7.8 g/L
sodium chloride, 3 g/L
starch, 4 g/L
yeast extract, 2.8 g/L
pH final
6.8±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
adequação
nonselective and differential for Bacillus spp.
Aplicação
For the routine qualitative detection of residues from antibiotics, sulfonamides and other chemotherapeutical agents in animal-derived food according to Kundrat.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
ibid.
Fleischwirtsch., 52, 485-485 (1972)
W. Kundrat
Z. Anal. Chem., 243, 624-624 (1968)