60607
Potassium trimethylsilanolate
technical, ≥90% (NT)
Sinônimo(s):
Trimethylsilanol potassium salt
About This Item
grau
technical
Ensaio
≥90% (NT)
pf
135-138 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[K+].C[Si](C)(C)[O-]
InChI
1S/C3H9OSi.K/c1-5(2,3)4;/h1-3H3;/q-1;+1
chave InChI
LBKJNHPKYFYCLL-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)