Key Documents
59799
Supelco
4-(Diethylaminomethyl)benzhydrazide
for HPLC derivatization, LiChropur, ≥98.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-(Diethylaminomethyl)benzoic acid hydrazide, 4-(Diethylaminomethyl)benzoic hydrazide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H19N3O
Número CAS:
Peso molecular:
221.30
Beilstein:
13743368
Número MDL:
Código UNSPSC:
41121800
ID de substância PubChem:
grau
for HPLC derivatization
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
qualidade
LiChropur
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(NN)C1=CC=C(CN(CC)CC)C=C1
InChI
1S/C12H19N3O/c1-3-15(4-2)9-10-5-7-11(8-6-10)12(16)14-13/h5-8H,3-4,9,13H2,1-2H3,(H,14,16)
chave InChI
GIGSNSOHCRCJJS-UHFFFAOYSA-N
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Yoshio Suzuki et al.
Analytical sciences : the international journal of the Japan Society for Analytical Chemistry, 20(3), 475-482 (2004-04-08)
Novel labeling reagents, called MS probes, which possess a positively charged quaternary amine moiety and can transform a neutral analyte into a charged compound by simply mixing with the analyte and allowing the mixture to stand from several minutes to