Documentos Principais
59603
Supelco
Terbutryn-(S-methyl-d3)
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
N-tert-Butyl-N′-ethyl-6-methyl-d3-thio-1,3,5-triazine-2,4-diamine
About This Item
Código UNSPSC:
77101502
grau
analytical standard
Nível de qualidade
pureza isotópica
≥98.5 atom % D
linha de produto
PESTANAL®
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
agriculture
Formato
neat
Informações legais
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)