57981
5-Nonadecylresorcinol
analytical standard
Sinônimo(s):
1,3-Dihydroxy-5-nonadecylbenzene, 5-Nonadecyl-1,3-benzenediol
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCc1cc(O)cc(O)c1
InChI
1S/C25H44O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-23-20-24(26)22-25(27)21-23/h20-22,26-27H,2-19H2,1H3
chave InChI
PUNOCEUUYUXUGR-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?