56614
Michler′s ketone
certified reference material, TraceCERT®
Sinônimo(s):
4,4′-Bis(dimethylamino)benzophenone
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
linha de produto
TraceCERT®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
condição de armazenamento
under inert gas (Argon)
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
174-176 °C (lit.)
aplicação(ões)
environmental
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)c1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(cc2)N(C)C
InChI
1S/C17H20N2O/c1-18(2)15-9-5-13(6-10-15)17(20)14-7-11-16(12-8-14)19(3)4/h5-12H,1-4H3
chave InChI
VVBLNCFGVYUYGU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Produtos recomendados
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?