55977
Lauric aldehyde
analytical standard
Sinônimo(s):
Aldehyde C12, Dodecanal, Lauraldehyde, Laurinaldehyde
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤0.5% water
índice de refração
n20/D 1.433-1.439
n20/D 1.435 (lit.)
pb
185 °C/100 mmHg (lit.)
densidade
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCC=O
InChI
1S/C12H24O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h12H,2-11H2,1H3
chave InChI
HFJRKMMYBMWEAD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
213.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
101 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?
Protocolos
Fast GC analysis of sweet orange essential oil in hexane. Key components identified includes: β-Farnesene; α-Huµlene; Germacrene D; (+)-Valencene; Bicyclogermacrene; (+)-δ-Cadinene