Documentos Principais
55578
Supelco
4-Hydroxyisovaleric acid sodium salt hydrate
analytical standard
Sinônimo(s):
3-Methyl-γ-hydroxybutyric acid sodium salt hydrate, 4-Hydroxy-3-methylbutanoic acid sodium salt hydrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H10O3 · xNa+ · yH2O
Número CAS:
Peso molecular:
118.13 (anhydrous free acid basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (GC)
80.0-105.0% (free acid, anhydrous, NT)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezas
≤25% water
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(CC(C)CO)=O
InChI
1S/C5H10O3/c1-4(3-6)2-5(7)8/h4,6H,2-3H2,1H3,(H,7,8)
chave InChI
ZGYGEPZZMAXSKH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)