Documentos Principais
55524
Supelco
1-Decen-3-ol
analytical standard
Sinônimo(s):
3-Hydroxy-1-decene
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)6CH(OH)CH=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
156.27
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de substância PubChem:
grau
analytical standard
Ensaio
≥98.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
índice de refração
n20/D 1.444 (lit.)
n20/D 1.444
p.e.
214-217 °C (lit.)
densidade
0.837 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC(O)C=C
InChI
1S/C10H20O/c1-3-5-6-7-8-9-10(11)4-2/h4,10-11H,2-3,5-9H2,1H3
chave InChI
NSFWLHKFTGZFBP-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
197.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
91.67 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)