Documentos Principais
55286
Millipore
VRE ChromoSelect Agar Supplement
suitable for microbiology
About This Item
Código UNSPSC:
41171614
NACRES:
NA.74
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
powder
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
Enterococcus spp.
Aplicação
VRE ChromoSelect Agar Supplement is recommended for selective isolation of Vancomycin Resistant Enterococci (VRE).
Componentes
Composition (per vial, sufficient for 500 ml)
Vancomycin 4mg
Fluconazole 5mg
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)